Få mere at vide
Contec™ EasyReach™ Rengøringspuder
Artikelnummer. 15696986 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
7,5 x 2,8 tommer. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 tommer (20 x 7 cm)
Produkttype:
Formættet rengøringspude
Formættet rensepude
Rengøringspude
Rengøringspude
Ultralydsforseglet rensepude
Materiale:
Polyester
Quiltet polyester
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 60
Pakke med 8
Artikelnummer. 15696986
Brand: Contec™ MEQT0002
EasyReach™ Rengøringspuder er meget absorberende, hvilket sikrer en jævn dækning af desinfektionsmiddel eller IPA.
  • Single-use sealed polyester
  • Provide a low level of particulates which is essential for use in product contact areas
  • Very absorbent, ensuring good even coverage of disinfectant or IPA
  • Easy grab edge on the cleaning pad ensures the pad fits tightly on the mop frame
  • Sterile cleaning pads are presaturated with 70% IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspude
Længde (engelsk) 7.75 in.
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 2.75 in.
Bredde (metrisk) 7 cm
Materiale Quiltet polyester
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Single-use
Dimensioner (L x B) 7,75 x 2,75 tommer (20 x 7 cm)
Til brug med (udstyr) Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Emballagemængde 4/Bag, 15 Bags/Cs.