Beskrivelse
- Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer.
- Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
- Autoklaverbar
- Afsluttet ende og hurtig forbindelsesfunktion for nem fastgørelse
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 36 x 11 cm (14 x 4,25 tommer) |
| Produkttype | Moppehovedramme |
| Farvekode | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 36 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 11 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Til brug med (udstyr) | EasyReach Rengøringspuder |
| Vis mere |