Beskrivelse
- Ideel til applikationer med kritisk forureningsfølsomhed
- Polynit polyester renrumsstofhoved forseglet til en Delrin acetal håndtag
- Modstandsdygtig over for skrappe opløsningsmidler
- Holdbart strikket polyesterhovedmateriale
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,12 tommer |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Til brug med (applikation) | Ideel til applikationer med kritisk forureningsfølsomhed, brug med skrappe opløsningsmidler såsom acetone, trichlorethan og salpeter- og svovlsyre |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 152,4 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5 tommer |
| Længde (metrisk) håndtag | 127 mm |
| Materiale | Strik polyester |
| Form | Rektangulært hoved |
| Vis mere |