Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyester vatpinde
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12967415 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Polypropylen
Tip materiale:
Polynit Polyester renrumsstof
Strik polyesterskum
Bredde (metrisk) spids:
6,4 mm
10,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Materiale Tip materiale Bredde (metrisk) spids Pakningsstørrelse
12967415 152,4 mm Polypropylen Polynit Polyester renrumsstof 6,4 mm Pakke med 500
15431363 152,4 mm Polypropylen Strik polyesterskum 10,2 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12967415 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    911.38 DKK / Pakke med 500
    Spare 198.62 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Fremstillet af Polynit polyester renrumsstof eller nonwoven polyesterstof for exceptionelt lave rest- og partikelniveauer. CONSTIX™ Forseglede polyesterpinde er ideelle til brug med skrappe opløsningsmidler såsom acetone, trichlorethan og salpeter- og svovlsyre.
  • Ideel til applikationer med kritisk forureningsfølsomhed
  • Polynit polyester renrumsstofhoved forseglet til en Delrin acetal håndtag
  • Modstandsdygtig over for skrappe opløsningsmidler
  • Holdbart strikket polyesterhovedmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0,12 tommer
Længde (engelsk) 6 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til applikationer med kritisk forureningsfølsomhed, brug med skrappe opløsningsmidler såsom acetone, trichlorethan og salpeter- og svovlsyre
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 3 mm
Længde (metrisk) 152,4 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,2''
Længde (metrisk) håndtag 132.1 mm
Materiale Strik polyester
Længde (engelsk) Tip 0,8 tommer.
Længde (metrisk) spids 20.3 mm
Bredde (metrisk) spids 6,4 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,25 tommer
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Ultralydsforseglet
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Rund
Tip materiale Polynit Polyester renrumsstof