Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Vatpinde
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3138856 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) spids:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Længde (metrisk) håndtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Længde (metrisk) spids:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkelt rund vatpind
Hård skarp spids dobbelt sluttet
Runde dobbelt afsluttet
Skarp punkt dobbelt sluttede
Spids dobbelt ende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) spids Form Pakningsstørrelse
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Runde dobbelt afsluttet -
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spids dobbelt ende -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Runde dobbelt afsluttet -
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård skarp spids dobbelt sluttet -
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkelt rund vatpind -
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dobbelt sluttede Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16645544 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SC2
Fremstillet med de længste korte bomuldsfibre og et simpelt methylcellulose bindemiddel. CONSTIX™ Vatpinde giver meget lave niveauer af ekstraherbare rester, partikler og fibre.
  • De strammeste, glatteste og reneste vatpinde på markedet
  • Absorberer de fleste almindelige opløsningsmidler, herunder isopropylalkohol og acetone
  • Brug i kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optisk højt niveau
  • Ideel til brug med vandbaserede opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0,1 tommer.
Længde (engelsk) 3,6 tommer
Til brug med (applikation) Til brug i nogle af de mest kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optiske overflader på højt niveau
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (engelsk) Håndtag 3 tommer
Længde (metrisk) håndtag 76,2 mm
Materiale Bomuld
Form Runde dobbelt afsluttet
Bredde (engelsk) Hoved 0,17 tommer.
Bredde (metrisk) hoved 4.3 mm
Længde (engelsk) Tip 0,60 tommer.
Længde (metrisk) spids 15,2 mm
Bredde (metrisk) spids 4.3 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,17 tommer.
Diameter (metrisk) spids 5,1 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,2 tommer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Vandbaseret
Håndtag Materiale Sårpapir
Tip stil Rund
Tip materiale Bomuld