Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Vatpinde
Shop alle Contec produkter
Diameter (metrisk) spids:
2 mm
2.5 mm
5 mm
5,1 mm
5.1 mm
Længde (metrisk) håndtag:
65.7 mm
76,2 mm
76.2 mm
152.4 mm
Længde (metrisk) spids:
7.6 mm
10.2 mm
13 mm
13.9 mm
15,2 mm
15.2 mm
Form:
Enkelt rund vatpind
Hård skarp spids dobbelt sluttet
Runde dobbelt afsluttet
Skarp punkt dobbelt sluttede
Spids dobbelt ende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
- De strammeste, glatteste og reneste vatpinde på markedet
- Absorberer de fleste almindelige opløsningsmidler, herunder isopropylalkohol og acetone
- Brug i kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optisk højt niveau
- Ideel til brug med vandbaserede opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,06 tommer. |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Til brug med (applikation) | Til brug i nogle af de mest kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optiske overflader på højt niveau |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 1.5 mm |
| Længde (engelsk) Hoved | 0,55 tommer. |
| Længde (metrisk) | 76.2 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 2,59 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 65.7 mm |
| Længde (metrisk) hoved | 13.9 mm |
| Vis mere |