Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Vatpinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16635544 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) spids:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Længde (metrisk) håndtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Længde (metrisk) spids:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkelt rund vatpind
Hård skarp spids dobbelt sluttet
Runde dobbelt afsluttet
Skarp punkt dobbelt sluttede
Spids dobbelt ende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) spids Form unitSize
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spids dobbelt ende -
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Runde dobbelt afsluttet -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Runde dobbelt afsluttet -
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård skarp spids dobbelt sluttet -
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkelt rund vatpind -
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dobbelt sluttede Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16635544 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SC1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 DKK
    1849.63 DKK / Pakke med 3750
    Spare 395.37 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med de længste korte bomuldsfibre og et simpelt methylcellulose bindemiddel. CONSTIX™ Vatpinde giver meget lave niveauer af ekstraherbare rester, partikler og fibre.
  • De strammeste, glatteste og reneste vatpinde på markedet
  • Absorberer de fleste almindelige opløsningsmidler, herunder isopropylalkohol og acetone
  • Brug i kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optisk højt niveau
  • Ideel til brug med vandbaserede opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0,1 tommer.
Længde (engelsk) 3,51 tommer.
Til brug med (applikation) Til brug i nogle af de mest kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optiske overflader på højt niveau
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (engelsk) Håndtag 3 tommer
Længde (metrisk) håndtag 76,2 mm
Materiale Bomuld
Form Spids dobbelt ende
Længde (engelsk) Tip 0,51 tommer
Længde (metrisk) spids 13 mm
Bredde (metrisk) spids 8 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,5 tommer
Diameter (metrisk) spids 5 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,2 tommer
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Vandbaseret
Håndtag Materiale Sårpapir
Tip stil Spidse
Tip materiale Bomuld
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.