Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Vatpinde
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15304884 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) spids:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Længde (metrisk) håndtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Længde (metrisk) spids:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkelt rund vatpind
Hård skarp spids dobbelt sluttet
Runde dobbelt afsluttet
Skarp punkt dobbelt sluttede
Spids dobbelt ende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) spids Form Pakningsstørrelse
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dobbelt sluttede Pakke med 2000
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Runde dobbelt afsluttet -
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spids dobbelt ende -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Runde dobbelt afsluttet -
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård skarp spids dobbelt sluttet -
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkelt rund vatpind -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15304884 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SC9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    536.22 DKK / Pakke med 2000
    Spare 115.78 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet med de længste korte bomuldsfibre og et simpelt methylcellulose bindemiddel. CONSTIX™ Vatpinde giver meget lave niveauer af ekstraherbare rester, partikler og fibre.
  • De strammeste, glatteste og reneste vatpinde på markedet
  • Absorberer de fleste almindelige opløsningsmidler, herunder isopropylalkohol og acetone
  • Brug i kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optisk højt niveau
  • Ideel til brug med vandbaserede opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0,09 tommer.
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Til brug med (applikation) Til brug i nogle af de mest kritiske applikationer, herunder fremstilling af diskdrev og optiske overflader på højt niveau
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.3 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Længde (engelsk) Håndtag 6 tommer
Længde (metrisk) håndtag 152,4 mm
Materiale Bomuld
Form Skarp punkt dobbelt sluttede
Bredde (engelsk) Hoved 0,20 tommer.
Bredde (metrisk) hoved 5.1 mm
Længde (engelsk) Tip 0,6 tommer
Længde (metrisk) spids 15,2 mm
Bredde (metrisk) spids 10 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,2 tommer
Diameter (metrisk) spids 5,1 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,20 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Vandbaseret
Håndtag Materiale Sårpapir
Tip stil Rund
Tip materiale Bomuld