Få mere at vide
Contec™ Bucket Wringers og rammer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15552691 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flade mopper, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Spand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15552691 Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flade mopper, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Spand Hver
1 options
Artikelnummer. 15552691 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7040.00 DKK
    5808.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 1231.84 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Brug med Contec™ spandsystemer og mopper. Contec™ Bucket Wringers og rammer fås i tre stilarter, der matcher den valgte Contec™ moppe system.
Brug med Contec™ spandsystemer og mopper. Contec™ Bucket Wringers og rammer fås i tre stilarter, der matcher den valgte Contec™ moppe system.
  • Vælg mellem downpress, flade eller buede stilarter
  • Fås i polypropylen eller rustfrit stål
  • Ideel til renrum og kontrollerede miljøer med små autoklaver eller begrænset lagerplads
  • Vælg wringer, der komplementerer moppen
Buet rustfri stålsigte 19-200-014 til EasyCurve™ moppe og flad rustfri sigte 19-033-715 til fladmopper som f.eks. VertiKlean™ MAX og QuickTask . Si kræver rustfrit stålramme 19-033-716 til 5 gal. (20 L) spande og 19-033-717 til 6,5 gal. (25 L) spande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Ideel til renrum og kontrollerede miljøer
Til brug med (udstyr) Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flade mopper, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Spand
Inkluderer Flat Mop Wringer i rustfrit stål