Få mere at vide
Contec™ Anticon™ Guldsorberende renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15789174 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
150/pose, 8 poser/Cs. (Masse)
2 poser x 75 servietter (stablet)
25/Taske, 40 Poser/Cs.
50/pose (fladpakke)
75/Taske, 8 Poser/Cs. (dobbeltpose)
Grad:
A/B
C/D
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 400
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet Emballagemængde Grad unitSize
15789174 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Ikke steril 150/pose, 8 poser/Cs. (Masse) C/D Pakke med 1200
16645504 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) Ikke steril 50/pose (fladpakke) C/D Pakke med 400
30259549 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) Steril 25/Taske, 40 Poser/Cs. A/B Pakke med 1000
15779174 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Ikke steril 2 poser x 75 servietter (stablet) C/D Pakke med 1200
16486820 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Steril 75/Taske, 8 Poser/Cs. (dobbeltpose) A/B -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15789174 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 492238957
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 DKK
    3789.40 DKK / Pakke med 1200
    Spare 805.60 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner ydeevnen af mikrofibergarn med polyestergarns ydeevne for overlegne aftørrings- og sorptionsegenskaber. Anticon™ Gold Sorb Cleanroom Wipes har proprietære forseglede kanter, der tillader brug af hele aftørringsoverfladen uden at bekymre dig om at skade sarte overflader.
  • Kombiner ydeevnen af mikrofiber og polyester for overlegne aftørrings- og sorptionsegenskaber
  • Ingen slibende kanter, hvilket gør klude særligt velegnede til rengøring af følsomme komponenter såsom optik
  • Forseglede kanter reducerer partikel- og fiberdannelse
  • Unik mikrofiber giver overlegen rest- og partikelfjernelse, selv når den er tør
  • Høj sorptionskapacitet og hurtig adsorptionshastighed for overlegen spildkontrol
  • Renrum vasket
  • Testet i overensstemmelse med IEST Recommend Practices for evaluering af aftørringsmaterialer til kritiske miljøer
  • 12 x 12 tommer servietter tilgængelige sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne Indre: 3,37 mL/g, Ekstrinsisk: 500 mL/m²
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 148 gsm
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 til 5
Farve Hvid
Konstruktion Interlock strik
Engangs Engangsbrug
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Ultra renhed og høj sorberingsevne
Emballagemængde 150/pose, 8 poser/Cs. (Masse)
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Grad C/D