Få mere at vide
Contec™ Anticon™ Guld Standard Weight Renrumsservietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
Emballagemængde:
100 Wipes/Bag (2 Inner Bags of 50) (Bulk)
2 poser x 75 servietter
2 poser x 75 servietter (bulk)
Beskrivelse
- Ideel til aftørring af følsom optik, fremragende til overlegen spildkontrol, til ISO Klasse 1 til 4 applikationer
- Konstrueret til at levere maksimal ydeevne til en overlegen værdi
- Disse universalservietter kan bruges i mange applikationer fra spildkontrol til kritisk kammerrengøring
- Dobbeltstrikket af 100% kontinuerlig filamentpolyester i et no-run interlock mønster
- Polyestergarn er kemisk konstrueret for maksimal sorberingsevne og renhed
- Unik forseglingsteknologi forsegler virkelig aftørringskanter, hvilket tillader brug af 100 % af aftørringsoverfladen
- Servietter har et lavt antal partikler og fibre, der kan udtages lavt, og hurtig absorptionshastighed til hurtig opsamling af spild.
- Fremragende klud til kritisk rengøring, aftørring og spildkontrol
Overholdelse
Testet i overensstemmelse med IESTs anbefalede praksis for evaluering af aftørringsmaterialer til kritiske miljøer.
Tekniske data
Spezifikation
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 1 til 4 |
| Dimensioner (L x B) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til aftørring af følsom optik, fremragende til overlegen spildkontrol, til ISO Klasse 1 til 4 applikationer |
| Emballagemængde | 2 poser x 75 servietter (bulk) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur