Få mere at vide
Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16635504 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
100 servietter/pose (2 indvendige poser á 50)
2 poser x 75 servietter (bulk)
20/pose (5 poser/Cs.)
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 800
Artikelnummer. 16635504
Brand: Contec™ 492224790
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer uønskede partikler og fibre ved rengøring ISO Klasse 1 til 4 applikationer. De Anticon™ Gold Heavyweight Series Wipes bruger en patenteret teknologi og høj sorptionskapacitet for overlegen spildkontrol. Har høj trækstyrke for at eliminere rivning og snavs i hårde rengøringsopgaver.
  • Fremstillet af 100% kontinuerlig filamentpolyester og specielt forarbejdet for overlegen renhed og sorberingsevne
  • Har en dobbeltstrikket no-run interlock-konstruktion.
  • Lavt antal sub-mikron partikler og fibertal
  • Forseglede kanter for at reducere partikel- og fiberdannelse
  • Høj sorptionskapacitet og hurtig adsorptionshastighed for overlegen spildkontrol
  • Høj trækstyrke for at eliminere rivning og snavs i hårde rengøringsopgaver
  • Renrum vasket
Overholdelse
Testet i overensstemmelse med IESTs anbefalede praksis for evaluering af aftørringsmaterialer til kritiske miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 140
Certificeringer/compliance ISO Klasse 1 til 4
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til brug i de mest kritiske renrumsmiljøer
Til brug med (udstyr) Halvleder, mikroelektronik og medicinsk udstyr
Emballagemængde 100 servietter/pose (2 indvendige poser á 50)