Få mere at vide
Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16476820 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
Emballagemængde:
100 servietter/pose (2 indvendige poser á 50)
2 poser x 75 servietter (bulk)
20/pose (5 poser/Cs.)
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 800
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Sterilitet Pakningsstørrelse
16476820 9 x 9 tommer 20/pose (5 poser/Cs.) Ikke steril Pakke med 800
13429196 9 x 9 tommer 2 poser x 75 servietter (bulk) Ikke steril Pakke med 1200
16635504 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) 100 servietter/pose (2 indvendige poser á 50) Ikke steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476820 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 492226939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5195.00 DKK
    4282.04 DKK / Pakke med 800
    Spare 912.96 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Minimer uønskede partikler og fibre ved rengøring ISO Klasse 1 til 4 applikationer. De Anticon™ Gold Heavyweight Series Wipes bruger en patenteret teknologi og høj sorptionskapacitet for overlegen spildkontrol. Har høj trækstyrke for at eliminere rivning og snavs i hårde rengøringsopgaver.
  • Fremstillet af 100% kontinuerlig filamentpolyester og specielt forarbejdet for overlegen renhed og sorberingsevne
  • Har en dobbeltstrikket no-run interlock-konstruktion
  • Lavt antal sub-mikron partikler og fibertal
  • Forseglede kanter for at reducere partikel- og fiberdannelse
  • Høj sorptionskapacitet og hurtig adsorptionshastighed for overlegen spildkontrol
  • Høj trækstyrke for at eliminere rivning og snavs i hårde rengøringsopgaver
  • Renrum vasket
Overholdelse
Testet i overensstemmelse med IESTs anbefalede praksis for evaluering af aftørringsmaterialer til kritiske miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 140 g/m 2
Certificeringer/compliance ISO Klasse 1 til 4
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til brug i de mest kritiske renrumsmiljøer
Til brug med (udstyr) Halvleder, mikroelektronik og medicinsk udstyr
Emballagemængde 20/pose (5 poser/Cs.)