Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15127915 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
46 x 46 cm (18 x 18 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2700
Pakke med 3600
Pakke med 750
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15127915 46 x 46 cm (18 x 18 tommer) Pakke med 750
15117915 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 3600
12807163 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) Pakke med 2700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15127915 Leverandør Contec™ Leverandørnr. AMSI0003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 DKK
    2350.79 DKK / Pakke med 750
    Spare 504.21 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Brug disse servietter til generel rengøring og opsamling af spild ISO Klasse 6 eller højere renrumsanvendelser. Amplitude™ Sigma™ Renrumsservietter er meget sorberende, har fremragende holdbarhed og renhed og er nyttige i en række forskellige miljøer.
Brug disse servietter til generel rengøring og opsamling af spild ISO Klasse 6 eller højere renrumsanvendelser. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservietter er meget sorberende, har fremragende holdbarhed og renhed og er nyttige i en række forskellige miljøer.
  • All-purpose, industristandard servietter med høj sorberingsevne og renhed
  • Generel rengøring i blandt andet bioteknologi, farmaceutisk, halvleder-, elektronik- og medicinsk udstyrsindustri
  • Anbefales til brug i ISO Klasse 6 og derover renrumsanvendelser
  • Stærk og holdbar, selv når den er våd
  • Lave niveauer af partikler og ekstraherbare rester
  • Til brug i ikke-slibende applikationer
  • Partinummereret for sporbarhed
  • Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Materiale Polyestercellulose
Absorberingsevne Indre: 4,3 mL/g, Ekstrinsisk: 308 mL/m²
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 68 gsm
Certificeringer/compliance ISO Klasse 6
Konstruktion Hydroentangled nonwoven
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum
Emballagemængde 75/Taske, 10 Poser/Cs.
Ply 1-ply