Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Epsilon™ Renrumsservietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16635514 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3600
Artikelnummer. 16635514
Brand: Contec™ AMEP0001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyr arbejderne med værktøjer til at holde renrum rene. De Amplitude™ Epsilon™ Cleanroom Wipes, er en holdbar løsning til ISO Klasse 6 applikationer.
  • Polyester/cellulose hydroentangled nonwoven servietter er stærke og holdbare og giver forbedret renlighed
  • Tungvægt, med høj sorberingsevne
  • Farvefast blå farve til differentiering mellem brugsområder
  • Fremragende renrumsservietter til alle formål
  • Partinummereret for sporbarhed
  • Lavet af hydroentangled premium polyester/cellulose for forbedret renlighed
  • Fremragende til aftørring og absorbering af spild og generel rengøring i biotek-, farmaceutiske, halvleder-, elektronik-, medicinsk udstyr og printkort industrier
  • Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
Anbefaling: Test farveægtheden med hver proces før brug.
Ordreinfo
Basisvægt, 75 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyestercellulose
Certificeringer/compliance ISO Klasse 6
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Renrum