Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Delta™ Specielle rengøringsservietter, ISO Klasse 5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17733457 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Artikelnummer. 17733457
Brand: Contec™ AMDE0003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør sarte optiske produkter som linser og spejle. Contec™ Amplitude™ Delta™ Specielle rengøringsservietter, ISO Klasse 5 er kompatible med almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger. Syntetisk fiber byggemateriale er ikke-slibende med lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer.
  • Extremely soft and clean
  • Low levels of particles and extractables
  • Nonabrasive texture
  • Use for cleaning delicate products
  • Wipe down products prior to introduction to cleanroom
  • Made of 100% polyester hydroentangled nonwoven for exceptional cleanliness, strength and durability
  • Ideal for use with solvents
  • Double packed to preserve product integrity
Ordreinfo
Basisvægt, 68 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 10.16 cm
Materiale Synthetic Fiber
Kompatibilitet Common cleaning and disinfecting solutions
Certificeringer/compliance ISO Class 5
Farve White
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
Til brug med (applikation) Cleanroom