Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Delta™ Specielle rengøringsservietter, ISO Klasse 5
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605514 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16605514 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
17733457 4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
16496820 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16605514 Leverandør Contec™ Leverandørnr. AMDE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5750.00 DKK
    4742.78 DKK / Pakke med 2400
    Spare 1007.22 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Rengør sarte optiske produkter som linser og spejle. Contec™ Amplitude™ Delta™ Specielle rengøringsservietter, ISO Klasse 5 er kompatible med almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger. Syntetisk fiber byggemateriale er ikke-slibende med lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer.
  • Ekstremt blød og ren
  • Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
  • Ikke-slibende tekstur
  • Bruges til rengøring af sarte produkter
  • Tør produkterne af før introduktion til renrum
  • Fremstillet af 100% polyester hydroentangled nonwoven for ekstraordinær renhed, styrke og holdbarhed
  • Ideel til brug med opløsningsmidler
  • Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
Ordreinfo
Basisvægt, 68 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Synthetic Fiber
Kompatibilitet Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
Til brug med (applikation) Renrum