Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Delta™ Specielle rengøringsservietter, ISO Klasse 5
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Beskrivelse
- Ekstremt blød og ren
- Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
- Ikke-slibende tekstur
- Bruges til rengøring af sarte produkter
- Tør produkterne af før introduktion til renrum
- Fremstillet af 100% polyester hydroentangled nonwoven for ekstraordinær renhed, styrke og holdbarhed
- Ideel til brug med opløsningsmidler
- Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
Ordreinfo
Basisvægt, 68 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Synthetic Fiber |
| Kompatibilitet | Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
| Vis mere |