Få mere at vide
Sampling Systems™ Beholdere med skrå bund
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
Beskrivelse
- Fremstillet af 316L rustfrit stål
- Inkluderer låg, klemme og silikoneforsegling
- Andre tætninger til rådighed
- Håndtag muliggør nem transport
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tromme |
| Kapacitet (engelsk) | 13,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Væske Opbevaring |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |