Få mere at vide
Sampling Systems™ Beholdere med skrå bund
Artikelnummer. 17952132 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17952132 100 l
17902112 50 l
17922112 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17952132 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A616100
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Denne serie af beholdere med skrå bund sikrer, at materialet kan drænes fuldstændigt indefra og inkluderer en bøsning ved bunden for nem tømning. Disse beholdere har en spejlpoleret finish for nem rengøring.
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Inkluderer låg, klemme og silikoneforsegling
  • Andre tætninger til rådighed
  • Håndtag muliggør nem transport
Tekniske data
Produkttype Tromme
Kapacitet (engelsk) 26,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Væske Opbevaring
Materiale Rustfrit stål (316L)