Få mere at vide
Buerkle™ Containertråd
Artikelnummer. 31188862 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Container Thread Bürkle Beholdere
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31188862 Container Thread Bürkle Beholdere
1 options
Artikelnummer. 31188862 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34400034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 DKK
    1161.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 653.89 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Vi monterer beholderforbindelsen direkte i beholderen for dig. Gevindstik er mulige overalt. Angiv venligst den præcise position på beholderen, hvis relevant.
  • Tråd: G 3/4 Zoll
  • Version:Ekstern tråd
  • Kan monteres på alle Buerkle rektangulære og runde beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tanklåg
Til brug med (udstyr) Container Thread Bürkle Beholdere