Få mere at vide
Gilac™ Beholderdæksel
Description
- Dæk belagt med Cleanbake© teknologi, en bevist effektiv tekstilløsning, der reducerer fugt og forhindrer opbygning af meldug, snavs og dejrester.
- Ideelt egnet til store volumenbeholdere, dette låg er designet til at beskytte deres indhold og hjælper dig med at holde kontrol over et sanitært, rent og sundt arbejdsmiljø.
- Det maskinvaskbare betræk tåler temperaturer op til °90 C med konventionelt vaskemiddel (bør ikke vaskes med blegemidler, iltblegemidler, skyllemidler eller blegemiddelholdige vaskemidler).
- Betræk i en hvid, polyester/bomuldstekstilblanding (50%/50%) med grønne syninger, der tåler temperaturer mellem -25 C - °170 °C.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Dækkende indhold af 100 L beholder |
| Til brug med (udstyr) | 100 L beholder |
| Inkluderer | Dække |
| Materiale | Polyester |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B) | 1040 x 880 mm |
| Længde (engelsk) | 40,9 tommer. |
| Show More |