Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Beholder
Artikelnummer. p-8012100 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Højde (metrisk):
45 mm
50 mm
Stillinger:
49
81
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12450380
Brand: Macherey-Nagel™ 702514
Kun null tilbage
Tekniske data
Inkluderer Gennemsigtigt låg
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Farve Blå
Stillinger 81
Til brug med (udstyr) Til brug med hætteglas med skruehals N 8, N 9, N 10 og krympehals samt hætteglas med snapring N 11
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 45 mm