Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Beholder
Artikelnummer. 12460380 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
45 mm
50 mm
Stillinger:
49
81
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Stillinger Pakningsstørrelse
12460380 50 mm 49 Hver
12450380 45 mm 81 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12460380 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702515
På lager
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Farve Blå
Stillinger 49
Til brug med (udstyr) Til brug med krympe- og skruehalshætteglas N 13
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 130 mm
Inkluderer Gennemsigtigt låg
Produkttype Beholder
Højde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 130 mm