Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Beholder
Artikelnummer. 12450380 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
45 mm
50 mm
Stillinger:
49
81
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Stillinger Pakningsstørrelse
12450380 45 mm 81 Hver
12460380 50 mm 49 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12450380 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702514
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Farve Blå
Stillinger 81
Til brug med (udstyr) Til brug med hætteglas med skruehals N 8, N 9, N 10 og krympehals samt hætteglas med snapring N 11
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 130 mm
Inkluderer Gennemsigtigt låg
Produkttype Beholder
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 130 mm