Få mere at vide
uvex Kontakt Ergo ENB 20C sikkerhedshandske
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
Beskrivelse
- Tyk, slidstærk bomuldsinterlock sikkerhedshandske
- Håndflade og fingre med speciel NBR-belægning (nitrilgummi)
- Godt greb i fugtige, våde og fedtede områder
- God taktil fornemmelse
- Ergonomisk pasform
- Høj fleksibilitet
- Fremragende bærekomfort med den høje vanddampabsorption af bomuldsforet
- Fri for skadelige stoffer i overensstemmelse med OEKO-Tex Standard 100
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Orange, Hvid |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 8 |