Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forbrugsstoffer til KingFisher™ mL systemer
Artikelnummer. 10393175 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20 x 45 pieces
800 pieces
For 240 samples
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 800
Pakke med 900
Artikelnummer. 10393175
Brand: Thermo Scientific™ 97002121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer systemets ydeevne med forbrugsstoffer til Thermo Scientific™ KingFisher™ mL systemer.
KingFisher ml-instrumentet er designet til maksimalt 15 rørstrimler, som er kompatible med den specialdesignede spidskam.
  • En prøvebehandling bruger en rørstrimmel indeholdende fem rør.
  • En spidskam med fem spidser bruges til at behandle fem prøver ad gangen.
KingFisher ml-instrumentet er designet til maksimalt 15 rørstrimler, som er kompatible med den specialdesignede spidskam.
  • En prøvebehandling bruger en rørstrimmel indeholdende fem rør.
  • En spidskam med fem spidser bruges til at behandle fem prøver ad gangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 20 x 45 pieces
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.