Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forbrugsstoffer til KingFisher™ mL systemer
Artikelnummer. 10126583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 x 45 stykker
800 stykker
Til 240 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 800
Pakke med 900
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10126583 Til 240 prøver Hver
10715156 800 stykker Pakke med 800
10393175 20 x 45 stykker Pakke med 900
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10126583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 97002141
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer systemets ydeevne med forbrugsstoffer til Thermo Scientific™ KingFisher™ mL systemer.
KingFisher ml-instrumentet er designet til maksimalt 15 rørstrimler, som er kompatible med den specialdesignede spidskam.
  • En prøvebehandling bruger en rørstrimmel indeholdende fem rør.
  • En spidskam med fem spidser bruges til at behandle fem prøver ad gangen.
KingFisher ml-instrumentet er designet til maksimalt 15 rørstrimler, som er kompatible med den specialdesignede spidskam.
  • En prøvebehandling bruger en rørstrimmel indeholdende fem rør.
  • En spidskam med fem spidser bruges til at behandle fem prøver ad gangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KingFisher ml Combi 240
Mængde Til 240 prøver
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.