Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Vatpinde
Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk):
106,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Består af 100 PPI polyurethanskum klæbemiddel bundet til en fleksibel nylonspids
- Spidsen er mekanisk fastgjort i et rørformet polypropylenhåndtag
- Polyurethanskumhoved giver god indfangning og fjernelse af partikler
- Absorberende skum gør det muligt at sorbere opløsningsmidler, såsom isopropanol og ethanol, til applikationer, der involverer tilførsel og fjernelse af opløsningsmidler
- Kompatibel med mange almindelige opløsningsmidler
- Anbefales ikke til brug med ketoner som acetone eller MEK
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 4,2 tommer. |
| Produkttype | Podepinde |
| Længde (metrisk) | 106,7 mm |
| Bredde (engelsk) Hoved | 0,2 tommer |
| Bredde (metrisk) hoved | 5.1 mm |
| Længde (engelsk) Tip | 0,5 tommer |
| Længde (metrisk) spids | 12.7 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Klæbende type | Ikke relevant |
| Håndtag Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |