Få mere at vide
Contec™ CONSTIX SP-6N Sealed Polyester Swabs
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15835204 Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk):
162.6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15835204
Brand: Contec™ SP6N
Contec™ CONSTIX SP-6N Sealed Polyester Swabs consists of a polyester nonwoven fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
  • Flexible tip provides a softer application on surfaces
  • Nonwoven polyester head provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) håndtag 3.0 mm
Diameter (metrisk) spids 2.5 mm
Længde (metrisk) spids 16.3 mm
Længde (metrisk) 162.6 mm
Sterilitet Non-sterile
Bredde (metrisk) spids 6.9 mm
Håndtag Materiale Polypropylene