Få mere at vide
Contec™ CONSTIX SP-10N Sealed Polyester Swabs
Handla allt Contec Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Længde (metrisk):
70,1 mm
Förpackningsstorlek:
Pakke med 500
Beskrivning
- Nonwoven polyester head provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
- Thermally sealed swab makes the swab compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) håndtag | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) spids | 1.7 mm |
| Længde (metrisk) spids | 10.8 mm |
| Længde (metrisk) | 70,1 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredde (metrisk) spids | 3.3 mm |
| Håndtag Materiale | Polypropylene |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering