Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyester vatpinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200055574 Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15815204
Brand: Contec™ SP11
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyesterpinde består af et strikket polyesterstof, der er termisk bundet til et polypropylenhåndtag med bøjelig spids.
  • Polyesterhoved giver forbedret sorberingsevne, partikelindfangning og fjernelse
  • Polyesterhoved gør vatpinden kompatibel med de fleste almindelige opløsningsmidler, såsom alkoholer og ketoner
  • Fleksibel spids giver en blødere påføring på overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Tip 0,1 tommer.
Diameter (metrisk) håndtag 2.3 mm
Diameter (metrisk) spids 2.5 mm
Længde (engelsk) Tip 0,39 tommer
Længde (engelsk) 2,7 tommer
Længde (metrisk) spids 9.8 mm
Længde (metrisk) 69,3 mm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) Tip 0,15 tommer.
Bredde (metrisk) spids 3.9 mm
Håndtag Materiale Polypropylen
Produkttype Podepinde
Tip materiale Polyester
Tip Type Afrundet