Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyester vatpinde
Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Polyesterhoved giver forbedret sorberingsevne, partikelindfangning og fjernelse
- Polyesterhoved gør vatpinden kompatibel med de fleste almindelige opløsningsmidler, såsom alkoholer og ketoner
- Fleksibel spids giver en blødere påføring på overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,11 tommer. |
| Diameter (metrisk) håndtag | 3.2 mm |
| Diameter (metrisk) spids | 2.8 mm |
| Længde (engelsk) Tip | 0,27 tommer. |
| Længde (engelsk) | 6,4 tommer. |
| Længde (metrisk) spids | 6.9 mm |
| Længde (metrisk) | 163,8 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (engelsk) Tip | 0,13 tommer. |
| Vis mere |