Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyester vatpinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15815204 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15815204 69,3 mm Pakke med 500
15895194 70,1 mm Pakke med 500
15845204 70,4 mm Pakke med 500
15825204 163,8 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15815204 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SP11
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyesterpinde består af et strikket polyesterstof, der er termisk bundet til et polypropylenhåndtag med bøjelig spids.
  • Polyesterhoved giver forbedret sorberingsevne, partikelindfangning og fjernelse
  • Polyesterhoved gør vatpinden kompatibel med de fleste almindelige opløsningsmidler, såsom alkoholer og ketoner
  • Fleksibel spids giver en blødere påføring på overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Tip 0,1 tommer.
Diameter (metrisk) håndtag 2.3 mm
Diameter (metrisk) spids 2.5 mm
Længde (engelsk) Tip 0,39 tommer
Længde (engelsk) 2,7 tommer
Længde (metrisk) spids 9.8 mm
Længde (metrisk) 69,3 mm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) Tip 0,15 tommer.
Bredde (metrisk) spids 3.9 mm
Håndtag Materiale Polypropylen
Produkttype Podepinde
Tip materiale Polyester
Tip Type Afrundet