Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyester vatpinde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7183021 Shop alle Contec produkter
Håndtag Type:
Flex-tip
Stor pagaj
Tip materiale:
Dobbeltlags strikket polyester
Strik polyester
Længde (engelsk):
2,8 tommer
4,9 tommer
Diameter (metrisk) spids:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Artikelnummer. 16351668
Brand: Contec™ SP8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CONSTIX™ Forseglede polyesterpinde består af 100 % polyesterstof, der er termisk bundet til et polypropylenhåndtag.
  • Hovedet er konstrueret uden klæbemidler eller bindemidler.
  • Holdbar, absorberende og har ekstremt lave partikler og rester.
  • Polyesterhoved giver forbedret sorberingsevne, partikelindfangning og fjernelse
  • Kompatibel med de fleste almindelige opløsningsmidler, såsom alkoholer og ketoner
  • Mulighed for fleksibel spids giver en blødere påføring på overflader og giver adgang til meget små områder og komponenter
  • Nonwoven polyesterhoved mulighed giver forbedret sorberingsevne til ikke-vandige opløsninger
  • Mulighed for et stort skovpindhoved giver bredere overfladedækning i kritiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0,22 tommer.
Længde (engelsk) 4,9 tommer
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 5.7 mm
Længde (metrisk) 124 mm
Håndtag Type Stor pagaj
Diameter (metrisk) spids 12,2 x 23,1 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,48 x 0,91 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Padle
Tip materiale Strik polyester