Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede polyester vatpinde
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16665554 Shop alle Contec produkter
Håndtag Type:
Flex-tip
Stor pagaj
Tip materiale:
Dobbeltlags strikket polyester
Strik polyester
Længde (engelsk):
2,8 tommer
4,9 tommer
Diameter (metrisk) spids:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Artikelnummer. 16665554
Brand: Contec™ SP10M
CONSTIX™ Forseglede polyesterpinde består af 100 % polyesterstof, der er termisk bundet til et polypropylenhåndtag.
  • Head is constructed without adhesives or binders.
  • Durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
  • Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
  • Compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
  • Flexible tip option provides a softer application on surfaces and enables access to very small areas and component
  • Nonwoven polyester head option provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
  • Large paddle swab head option provides broader surface coverage in critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0.09 in.
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Produkttype Swab
Diameter (metrisk) håndtag 2.3 mm
Længde (metrisk) 70.1 mm
Håndtag Type Flex-tip
Diameter (metrisk) spids 3,4 x 10,8 mm
Diameter (engelsk) Tip 0.14 x 0.43 in.
Sterilitet Non-sterile
Klæbende type Thermal
Håndtag Materiale Polypropylene
Tip stil Standard
Tip materiale Dobbeltlags strikket polyester