Beskrivelse
- Hovedet er konstrueret uden klæbemidler eller bindemidler.
- Holdbar, absorberende og har ekstremt lave partikler og rester.
- Polyesterhoved giver forbedret sorberingsevne, partikelindfangning og fjernelse
- Kompatibel med de fleste almindelige opløsningsmidler, såsom alkoholer og ketoner
- Mulighed for fleksibel spids giver en blødere påføring på overflader og giver adgang til meget små områder og komponenter
- Nonwoven polyesterhoved mulighed giver forbedret sorberingsevne til ikke-vandige opløsninger
- Mulighed for et stort skovpindhoved giver bredere overfladedækning i kritiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,22 tommer. |
| Længde (engelsk) | 4,9 tommer |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 5.7 mm |
| Længde (metrisk) | 124 mm |
| Håndtag Type | Stor pagaj |
| Diameter (metrisk) spids | 12,2 x 23,1 mm |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,48 x 0,91 tommer. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Klæbende type | Termisk |
| Vis mere |