Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede skumservietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16695544 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Glasfyldt polypropylen
Polypropylen
Stat-Rite™ polymerlegering
Træ
Tip stil:
Åbn celle
Flex pagaj
Forseglet lukket celle
Ikke-netværk
Oval
Rektangel
Rund
Spidse
Bredde (metrisk) spids:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Unit Size:
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Håndtag Materiale Tip stil Bredde (metrisk) spids unitSize
16695544 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 6,4 mm -
16645554 66 mm Polypropylen Flex pagaj 3,6 mm Pakke med 500
16615554 152,4 mm Polypropylen Flex pagaj 6,4 mm -
16625554 114,3 mm Polypropylen Ikke-netværk 7,6 mm -
15420460 152,4 mm Polypropylen Oval 12,7 mm Pakke med 500
16685544 127 mm Polypropylen Rund 20,3 mm -
15881605 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 8,4 mm Pakke med 500
15128646 81,3 mm Glasfyldt polypropylen Spidse 4 mm Pakke med 500
16435940 71 mm Polypropylen Åbn celle 4,1 mm -
16605554 152,4 mm Træ Oval 10,2 mm -
15334612 81,3 mm Stat-Rite™ polymerlegering Spidse 0,76 mm Pakke med 500
15885194 127 mm Polypropylen Rektangel 15,7 mm Pakke med 500
16655554 66 mm Polypropylen Forseglet lukket celle 3,6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16695544 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. SF17
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vælg hårde vatpinde, der er ideelle til rengøring. De CONSTIX™ Forseglede skumpinde er fremragende til fjernelse af partikler. Brug sammen med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol.
  • Stærk, modstår slid
  • Skumhoved med åbne celler til fremragende rengøring og fjernelse af partikler
  • Stort hoved er ideelt til større områder
  • Fremragende til påføring af belægninger
  • Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstruktion Forseglet skum over bomuldsspids applikator (CTA)
Diameter (engelsk) håndtag 0,1 tommer.
Længde (engelsk) 6 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol, rengøring af forsænkede og svært tilgængelige overflader, påføring af smøremidler og fjernelse af overskydende materialer
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (metrisk) 152,4 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,25 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 133.3 mm
Materiale Skum
Længde (engelsk) Tip 0,75 tommer
Længde (metrisk) spids 19.1 mm
Bredde (metrisk) spids 6,4 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,25 tommer
Klæbende type Ikke relevant
Håndtag Materiale Træ
Tip stil Forseglet lukket celle
Tip materiale Polyurethanskum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.