Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede skumservietter
Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Glasfyldt polypropylen
Polypropylen
Stat-Rite™ polymerlegering
Træ
Tip stil:
Åbn celle
Flex pagaj
Forseglet lukket celle
Ikke-netværk
Oval
Rektangel
Rund
Spidse
Bredde (metrisk) spids:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Stærk, modstår slid
- Skumhoved med åbne celler til fremragende rengøring og fjernelse af partikler
- Stort hoved er ideelt til større områder
- Fremragende til påføring af belægninger
- Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,25 tommer |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Til brug med (applikation) | Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol, rengøring af forsænkede og svært tilgængelige overflader, påføring af smøremidler og fjernelse af overskydende materialer |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 6.3 mm |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 4,04 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 102.6 mm |
| Materiale | Skum |
| Form | Rund |
| Vis mere |