Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede skumservietter
Artikelnummer. 16655554 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Glasfyldt polypropylen
Polypropylen
Stat-Rite™ polymerlegering
Træ
Tip stil:
Åbn celle
Flex pagaj
Forseglet lukket celle
Ikke-netværk
Oval
Rektangel
Rund
Spidse
Bredde (metrisk) spids:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Materiale Tip stil Bredde (metrisk) spids unitSize
16655554 66 mm Polypropylen Forseglet lukket celle 3,6 mm -
16645554 66 mm Polypropylen Flex pagaj 3,6 mm Pakke med 500
16615554 152,4 mm Polypropylen Flex pagaj 6,4 mm -
16625554 114,3 mm Polypropylen Ikke-netværk 7,6 mm -
15420460 152,4 mm Polypropylen Oval 12,7 mm Pakke med 500
16685544 127 mm Polypropylen Rund 20,3 mm -
15881605 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 8,4 mm Pakke med 500
15128646 81,3 mm Glasfyldt polypropylen Spidse 4 mm Pakke med 500
16435940 71 mm Polypropylen Åbn celle 4,1 mm -
16605554 152,4 mm Træ Oval 10,2 mm -
15334612 81,3 mm Stat-Rite™ polymerlegering Spidse 0,76 mm Pakke med 500
15885194 127 mm Polypropylen Rektangel 15,7 mm Pakke med 500
16695544 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 6,4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16655554 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SF9A
Vælg hårde vatpinde, der er ideelle til rengøring. De CONSTIX™ Forseglede skumpinde er fremragende til fjernelse af partikler. Brug sammen med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol.
  • Strong, resist abrasion
  • Open cell foam head for excellent cleaning and particle removal
  • Large head is ideal for larger areas
  • Excellent for applying coatings
  • Ideal for cleaning with solvents such as isopropyl alcohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0.1 in.
Længde (engelsk) 2.6 in.
Til brug med (applikation) Ideal for cleaning with solvents such as Isopropyl Alcohol, cleaning recessed and hard to reach surfaces, applying lubricants and removing excess materials
Produkttype Swab
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (metrisk) 66 mm
Længde (metrisk) håndtag 58.4 mm
Materiale Foam
Længde (engelsk) Tip 0.3 in.
Længde (metrisk) spids 7.6 mm
Bredde (metrisk) spids 3,6 mm
Bredde (engelsk) Tip 0.14 in.
Diameter (metrisk) spids 3.6 mm
Klæbende type Thermal
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Forseglet lukket celle
Tip materiale Polyurethane Foam