Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede skumservietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16645554 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Glasfyldt polypropylen
Polypropylen
Stat-Rite™ polymerlegering
Træ
Tip stil:
Åbn celle
Flex pagaj
Forseglet lukket celle
Ikke-netværk
Oval
Rektangel
Rund
Spidse
Bredde (metrisk) spids:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Materiale Tip stil Bredde (metrisk) spids unitSize
16645554 66 mm Polypropylen Flex pagaj 3,6 mm Pakke med 500
16615554 152,4 mm Polypropylen Flex pagaj 6,4 mm -
16625554 114,3 mm Polypropylen Ikke-netværk 7,6 mm -
15420460 152,4 mm Polypropylen Oval 12,7 mm Pakke med 500
16685544 127 mm Polypropylen Rund 20,3 mm -
15881605 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 8,4 mm Pakke med 500
15128646 81,3 mm Glasfyldt polypropylen Spidse 4 mm Pakke med 500
16435940 71 mm Polypropylen Åbn celle 4,1 mm -
16605554 152,4 mm Træ Oval 10,2 mm -
15334612 81,3 mm Stat-Rite™ polymerlegering Spidse 0,76 mm Pakke med 500
15885194 127 mm Polypropylen Rektangel 15,7 mm Pakke med 500
16695544 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 6,4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16645554 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SF9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 DKK
    403.16 DKK / Pakke med 500
    Spare 173.84 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg hårde vatpinde, der er ideelle til rengøring. De CONSTIX™ Forseglede skumpinde er fremragende til fjernelse af partikler. Brug sammen med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol.
  • Stærk, modstår slid
  • Skumhoved med åbne celler til fremragende rengøring og fjernelse af partikler
  • Stort hoved er ideelt til større områder
  • Fremragende til påføring af belægninger
  • Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 2,6 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol, rengøring af forsænkede og svært tilgængelige overflader, påføring af smøremidler og fjernelse af overskydende materialer
Produkttype Podepinde
Længde (metrisk) 66 mm
Materiale Skum
Bredde (metrisk) spids 3,6 mm
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Flex pagaj
Tip materiale 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanskum