Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede skumservietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16625554 Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Glasfyldt polypropylen
Polypropylen
Stat-Rite™ polymerlegering
Træ
Tip stil:
Åbn celle
Flex pagaj
Forseglet lukket celle
Ikke-netværk
Oval
Rektangel
Rund
Spidse
Bredde (metrisk) spids:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16625554
Brand: Contec™ SF6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg hårde vatpinde, der er ideelle til rengøring. De CONSTIX™ Forseglede skumpinde er fremragende til fjernelse af partikler. Brug sammen med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol.
  • Stærk, modstår slid
  • Skumhoved med åbne celler til fremragende rengøring og fjernelse af partikler
  • Stort hoved er ideelt til større områder
  • Fremragende til påføring af belægninger
  • Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Epoxy klæbemiddel af skum til spids, spids mekanisk fastgjort i rørformet håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,19 tommer
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol, rengøring af forsænkede og svært tilgængelige overflader, påføring af smøremidler og fjernelse af overskydende materialer
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 4.8 mm
Længde (metrisk) 114,3 mm
Længde (engelsk) Håndtag 3,7''
Længde (metrisk) håndtag 94 mm
Materiale Skum
Længde (engelsk) Tip 0,8 tommer.
Længde (metrisk) spids 20.3 mm
Bredde (metrisk) spids 7,6 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,3 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Termisk/epoxy
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Ikke-netværk
Tip materiale 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanskum