Beskrivelse
- Stærk, modstår slid
- Skumhoved med åbne celler til fremragende rengøring og fjernelse af partikler
- Stort hoved er ideelt til større områder
- Fremragende til påføring af belægninger
- Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,12 tommer |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Til brug med (applikation) | Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol, rengøring af forsænkede og svært tilgængelige overflader, påføring af smøremidler og fjernelse af overskydende materialer |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 152,4 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5,4 tommer |
| Længde (metrisk) håndtag | 137.2 mm |
| Materiale | Skum |
| Længde (engelsk) Tip | 0,6 tommer |
| Vis mere |