Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Forseglede skumservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15128646 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
66 mm
71 mm
81,3 mm
114,3 mm
127 mm
152,4 mm
Håndtag Materiale:
Glasfyldt polypropylen
Polypropylen
Stat-Rite™ polymerlegering
Træ
Tip stil:
Åbn celle
Flex pagaj
Forseglet lukket celle
Ikke-netværk
Oval
Rektangel
Rund
Spidse
Bredde (metrisk) spids:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
8,4 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,7 mm
20,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Materiale Tip stil Bredde (metrisk) spids Pakningsstørrelse
15128646 81,3 mm Glasfyldt polypropylen Spidse 4 mm Pakke med 500
16645554 66 mm Polypropylen Flex pagaj 3,6 mm Pakke med 500
16615554 152,4 mm Polypropylen Flex pagaj 6,4 mm -
16625554 114,3 mm Polypropylen Ikke-netværk 7,6 mm -
15420460 152,4 mm Polypropylen Oval 12,7 mm Pakke med 500
16685544 127 mm Polypropylen Rund 20,3 mm -
15881605 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 8,4 mm Pakke med 500
16435940 71 mm Polypropylen Åbn celle 4,1 mm -
16605554 152,4 mm Træ Oval 10,2 mm -
15334612 81,3 mm Stat-Rite™ polymerlegering Spidse 0,76 mm Pakke med 500
15885194 127 mm Polypropylen Rektangel 15,7 mm Pakke med 500
16695544 152,4 mm Træ Forseglet lukket celle 6,4 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15128646 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SF13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.00 DKK
    625.68 DKK / Pakke med 500
    Spare 223.32 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Vælg hårde vatpinde, der er ideelle til rengøring. De CONSTIX™ Forseglede skumpinde er fremragende til fjernelse af partikler. Brug sammen med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol.
  • Stærk, modstår slid
  • Skumhoved med åbne celler til fremragende rengøring og fjernelse af partikler
  • Stort hoved er ideelt til større områder
  • Fremragende til påføring af belægninger
  • Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion Forseglet skum over glas/polypropylen applikator
Diameter (engelsk) håndtag 0,10 tommer.
Længde (engelsk) 3,2 tommer.
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol, rengøring af forsænkede og svært tilgængelige overflader, påføring af smøremidler og fjernelse af overskydende materialer
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (metrisk) 81,3 mm
Længde (engelsk) Håndtag 2,5 tommer
Længde (metrisk) håndtag 63.5 mm
Materiale Skum
Længde (engelsk) Tip 0,7 tommer
Længde (metrisk) spids 17.8 mm
Bredde (metrisk) spids 4 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,16 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Ikke relevant
Håndtag Materiale Glasfyldt polypropylen
Tip stil Spidse
Tip materiale 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanskum