Få mere at vide
Memmert™ Konstante klimakamre HPPeco med avanceret Peltier-teknologi
Artikelnummer. 17168964 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
384 l
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17168964 384 l -
17186914 108 l -
17158964 256 l -
17178964 749 l Hver
17128964 1060 l -
17138964 1360 l -
17148964 2140 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17168964 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. HPP410eco
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til stabilitetstest iht. Q1A ICH, holdbarhedstest til lægemidler, fødevarer og kosmetik samt kvalitetstests og fugtkontrolleret opbevaring.
Effektiv, homogen og pålidelig - disse tre ord beskriver Memmert konstant klimakammer HPPeco.
  • Modelstørrelser: 110, 260, 410
  • Temperaturjusteringsområder: 0 til +70°C (størrelse 110 til 1060), +15°C til +60°C (størrelse 1400 og 2200)
  • Fugtjusteringsområder: 10 til 90 % rh (størrelse 110 til 1060), 10 til 80 % rh (størrelse 1400 og 2200)
  • 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
  • AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
  • Avanceret Peltier-teknologi: maksimal energieffektivitet sammenlignet med klimakamre med kompressor
  • Valgfri belysningsenhed (koldt hvidt lys, varmt hvidt lys)
  • 2 Pt100-sensorer DIN klasse A i 4-leder kredsløb til gensidig overvågning, overtager funktioner i tilfælde af fejl
  • Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), relativ luftfugtighed, programtid, tidszoner
  • Absolut homogen fordeling af temperatur og fugtighed
  • Pålidelig og fejlsikker, selv efter mange års kontinuerlig drift
  • Altid et godt klima: kølemiddelfri, jævnt kørende, kompakt, lav vedligeholdelse
Takket være højpræcisionsstyringen er en absolut homogen og stabil temperatur- og fugtfordeling garanteret. Den nye mikrodoseringspumpe befugter skånsomt og hurtigt klimakammerets indre. De dobbelte låger forhindrer som standard kontaminering og temperaturfald eller -stigninger, samtidig med at du har et optimalt udsyn til det følsomme indhold gennem brede indvendige glaslåger.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kompressor Nej
Kapacitet (metrisk) 384 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Belysning Valgfri belysningsenhed
Materiale Rustfrit stål
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) Ambient -20 til 70 °C
Type Klimakammer
Vise 2 TFT-farveskærme i højdefinition (TwinDISPLAY)
Fugtighed Kilde Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
Stopur Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
Mål (D x B x H) Indvendig 500 x 640 x 1200 mm
Dimensioner (L x B x H) 824 x 655 x 1720 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 213 kg
Vægt (metrisk) 160 kg
Frekvens 50/60 Hz