Få mere at vide
Beschreibung
Effektiv, homogen og pålidelig - disse tre ord beskriver Memmert konstant klimakammer HPPeco.
- Modelstørrelser: 110, 260, 410
- Temperaturjusteringsområder: 0 til +70°C (størrelse 110 til 1060), +15°C til +60°C (størrelse 1400 og 2200)
- Fugtjusteringsområder: 10 til 90 % rh (størrelse 110 til 1060), 10 til 80 % rh (størrelse 1400 og 2200)
- 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
- AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
- Avanceret Peltier-teknologi: maksimal energieffektivitet sammenlignet med klimakamre med kompressor
- Valgfri belysningsenhed (koldt hvidt lys, varmt hvidt lys)
- 2 Pt100-sensorer DIN klasse A i 4-leder kredsløb til gensidig overvågning, overtager funktioner i tilfælde af fejl
- Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
- Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), relativ luftfugtighed, programtid, tidszoner
- Absolut homogen fordeling af temperatur og fugtighed
- Pålidelig og fejlsikker, selv efter mange års kontinuerlig drift
- Altid et godt klima: kølemiddelfri, jævnt kørende, kompakt, lav vedligeholdelse
Takket være højpræcisionsstyringen er en absolut homogen og stabil temperatur- og fugtfordeling garanteret. Den nye mikrodoseringspumpe befugter skånsomt og hurtigt klimakammerets indre. De dobbelte låger forhindrer som standard kontaminering og temperaturfald eller -stigninger, samtidig med at du har et optimalt udsyn til det følsomme indhold gennem brede indvendige glaslåger.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kompressor | Nej |
| Kapacitet (metrisk) | 256 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304/1.4301) |
| Belysning | Valgfri belysningsenhed |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Relativ luftfugtighed | 10 til 90 % |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient -20 til 70 °C |
| Type | Klimakammer |
| Vise | 2 TFT-farveskærme i højdefinition (TwinDISPLAY) |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.