Få mere at vide
Memmert™ Konstante klimakamre HPPeco med avanceret Peltier-teknologi
Artikelnummer. 17138964 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
384 l
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17138964
Brand: Memmert™ HPP1400eco
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til stabilitetstest iht. Q1A ICH, holdbarhedstest til lægemidler, fødevarer og kosmetik samt kvalitetstests og fugtkontrolleret opbevaring.
Effektiv, homogen og pålidelig - disse tre ord beskriver Memmert konstant klimakammer HPPeco.
  • Modelstørrelser: 110, 260, 410
  • Temperaturjusteringsområder: 0 til +70°C (størrelse 110 til 1060), +15°C til +60°C (størrelse 1400 og 2200)
  • Fugtjusteringsområder: 10 til 90 % rh (størrelse 110 til 1060), 10 til 80 % rh (størrelse 1400 og 2200)
  • 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
  • AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
  • Avanceret Peltier-teknologi: maksimal energieffektivitet sammenlignet med klimakamre med kompressor
  • Valgfri belysningsenhed (koldt hvidt lys, varmt hvidt lys)
  • 2 Pt100-sensorer DIN klasse A i 4-leder kredsløb til gensidig overvågning, overtager funktioner i tilfælde af fejl
  • Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), relativ luftfugtighed, programtid, tidszoner
  • Absolut homogen fordeling af temperatur og fugtighed
  • Pålidelig og fejlsikker, selv efter mange års kontinuerlig drift
  • Altid et godt klima: kølemiddelfri, jævnt kørende, kompakt, lav vedligeholdelse
Takket være højpræcisionsstyringen er en absolut homogen og stabil temperatur- og fugtfordeling garanteret. Den nye mikrodoseringspumpe befugter skånsomt og hurtigt klimakammerets indre. De dobbelte låger forhindrer som standard kontaminering og temperaturfald eller -stigninger, samtidig med at du har et optimalt udsyn til det følsomme indhold gennem brede indvendige glaslåger.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kompressor Nej
Kapacitet (metrisk) 1360 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Belysning Valgfri belysningsenhed
Materiale Rustfrit stål
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10 °C til 60 °C
Type Klimakammer
Vise 2 TFT-farveskærme i højdefinition (TwinDISPLAY)
Fugtighed Kilde Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
Stopur Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
Mål (D x B x H) Indvendig 750 x 1250 x 1450 mm
Dimensioner (L x B x H) 1435 x 905 x 1913 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 639 kg
Vægt (metrisk) 450 kg
Frekvens 50/60 Hz