Få mere at vide
WTW™ ConOx™ -1.5 Combined Oxygen/Conductivity Sensor
Artikelnummer. 10627113
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel unitSize
10627113 1,5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10627113 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 401010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Type Combined Oxygen/Conductivity Sensor
Længde (metrisk) kabel 1,5 m
Materiale Epoxy, Graphite
Inkluderer 1.5m L Cable, with 3 exchange membrane heads, cleaning solution, conductivity standard (1413μS/cm), abrasive foil, OxiCal™ CX calibration vessel, electrolyte
Model- ConOx-1.5