Få mere at vide
SCAT Stik til HPLC
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 til 7 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
- Koniske stik
- Y-stik
- Rørforbindelser
- Kapillærforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Slanger |
| Til brug med (applikation) | HPLC/UHPLC-systemer |
| Farve | Gennemsigtig |
| Produkttype | Y-stik |