Få mere at vide
SCAT Stik til HPLC
Artikelnummer. 10374410 Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 til 7 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10374410
Brand: SCAT 107802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker tilslutning af rør i forskellige størrelser: direkte og uden tekniske hjælpemidler. Til sikker indsamling af flydende HPLC-affald og mange andre applikationer i laboratoriet!
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
  • Koniske stik
  • Y-stik
  • Rørforbindelser
  • Kapillærforbindelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Slanger
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC-systemer
Farve Gennemsigtig
Produkttype Y-stik